Drukuj
2-Methoxypyridine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13608-100G OR13608-25G OR13608-500G
APOSOR13608-100GEA 218 PLN
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G APOSOR13608-500G
2-Methoxypyridine 99%
2-Methoxypyridine
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 142…143 °C
Gęstość: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006262
Numer CAS: 1628-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-623-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III