Drukuj
2-Acetyl-6-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13601-1G OR13601-5G OR13601-25G
APOSOR13601-1GEA 110 PLN
APOSOR13601-1G APOSOR13601-5G APOSOR13601-25G
2-Acetyl-6-methylpyridine
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formuła: C₈H₉NO
Temp. Wrzenia: 209 °C
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658292
Numer CAS: 6940-57-4