Drukuj
2-Metylo-1-buten-3-yn 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13594-25G OR13594-5G
APOSOR13594-25GEA 2200 PLN
APOSOR13594-25G APOSOR13594-5G
2-Metylo-1-buten-3-yn 97%
2-Metylo-1-buten-3-yn
Formuła: C₅H₆
Temp. Wrzenia: 32…33 °C
Temp. topnienia: –113 °C
Gęstość: 0,694 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008599
Numer CAS: 78-80-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-144-9
Jednostka: 3295
ADR: 3,I