Drukuj
Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR1355-25G OR1355-5G
APOSOR1355-25GEA 255 PLN
APOSOR1355-25G APOSOR1355-5G
Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu
Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu
Formuła: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232.73 g/mol
Temp. Wrzenia: 165
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007449
Numer CAS: 15084-51-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II