Drukuj
malonian dietylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
OR1354-10KG OR1354-2.5KG OR1354-500G
APOSOR1354-10KGEA 1450 PLN
APOSOR1354-10KG APOSOR1354-2.5KG APOSOR1354-500G
malonian dietylu 99%
malonian dietylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 199 °C
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009195
Numer CAS: 105-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-305-9
Klasyfikacja Merck : 13,03856