Drukuj
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1352-100G OR1352-25G OR1352-5G
APOSOR1352-100GEA 334 PLN
APOSOR1352-100G APOSOR1352-25G APOSOR1352-5G
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Methyl-4-chloropicolinate
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116183
Numer CAS: 24484-93-3