Drukuj
2-Chinolinokarbonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 110 PLN
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Chinolinokarbonitryl 97%
2-Chinolinokarbonitryl
Formuła: C₁₀H₆N₂
Temp. Wrzenia: 160 °C/23mmHg
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134341
Numer CAS: 1436-43-7