Drukuj
Kwas 4-chloropikolinowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
OR1351-25G OR1351-5G
APOSOR1351-25GEA 124 PLN
APOSOR1351-25G APOSOR1351-5G
Kwas 4-chloropikolinowy
Kwas 4-chloropikolinowy
Formuła: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191400
Numer CAS: 5470-22-4