Drukuj
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13488-1G OR13488-5G
APOSOR13488-1GEA 319 PLN
APOSOR13488-1G APOSOR13488-5G
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
2-Chloro-N-phenethylacetamide
Formuła: C₁₀H₁₂ClNO
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00245084
Numer CAS: 13156-95-1