Drukuj
5-Amino-2-chloropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-pyridylamine, 6-Chloropyridin-3-amine, 2-Chloropyridin-5-amine
OR1348-25G OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA 124 PLN
APOSOR1348-25G APOSOR1348-5G
5-Amino-2-chloropirydyna 98%
5-Amino-2-chloropirydyna
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006243
Numer CAS: 5350-93-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-322-3