Drukuj
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13432-25G OR13432-5G
APOSOR13432-25GEA 1020 PLN
APOSOR13432-25G APOSOR13432-5G
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
3-Aminopyridin-2(1H)-one
Formuła: C₅H₆N₂O
Temp. topnienia: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02752887
Numer CAS: 33630-99-8