Drukuj
Chlrowodorek estru pinakolowego kwasu 3-amino-4-metylofenyloboronowego 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, HCl
OR1337-1G OR1337-5G
APOSOR1337-1GEA 957 PLN
APOSOR1337-1G APOSOR1337-5G
Chlrowodorek estru pinakolowego kwasu 3-amino-4-metylofenyloboronowego 98%
Chlrowodorek estru pinakolowego kwasu 3-amino-4-metylofenyloboronowego
Formuła: C₁₃H₂₁BClNO₂
MW: 269.58 g/mol
Temp. topnienia: 234…238 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659921
Numer CAS: 850567-52-1