Drukuj
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13344-1G OR13344-5G
APOSOR13344-1GEA 110 PLN
APOSOR13344-1G APOSOR13344-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.0900 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00187112
Numer CAS: 39773-47-2