Drukuj
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 284 PLN
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₉H₁₂BNO₃
Temp. topnienia: 278…280 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659818
Numer CAS: 850568-41-1