Drukuj
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 743 PLN
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formuła: C₇H₁₀BNO₄S
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659864
Numer CAS: 226396-31-2