Drukuj
1,2-Dibromobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 269 PLN
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibromobenzen 98%
1,2-Dibromobenzen
Formuła: C₆H₄Br₂
MW: 235.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 224 °C
Temp. topnienia: 44351 °C
Gęstość: 1.956 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000057
Numer CAS: 583-53-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-507-3