Drukuj
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
OR13219-100G OR13219-25G OR13219-5G
APOSOR13219-100GEA 487 PLN
APOSOR13219-100G APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Formuła: C₆H₃BrCl₂
Temp. Wrzenia: 241…243 °C
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000574
Numer CAS: 19393-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 243-018-6