Drukuj
(±)-4-Chloromandelic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
OR13218-100G OR13218-25G OR13218-5G
APOSOR13218-100GEA 255 PLN
APOSOR13218-100G APOSOR13218-25G APOSOR13218-5G
(±)-4-Chloromandelic acid
(±)-4-Chloromandelic acid
Formuła: C₈H₇ClO₃
MW: 186.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 361
Temp. topnienia: 117…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042724
Numer CAS: 492-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-764-6