Drukuj
azotan wapnia tetrahydrat
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13216-100G OR13216-2.5KG
APOSOR13216-100GEA 116 PLN
APOSOR13216-100G APOSOR13216-2.5KG
azotan wapnia tetrahydrat
azotan wapnia tetrahydrat
Formuła: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Temp. Wrzenia: 132 °C
Temp. topnienia: 40…45 °C
Gęstość: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149604
Numer CAS: 13477-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1
Jednostka: 1454
ADR: 5.1,III