Drukuj
Chloromrówczan 9-fluorenylometylu (Chlorek Fmoc)
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 182 PLN
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
Chloromrówczan 9-fluorenylometylu (Chlorek Fmoc)
Chloromrówczan 9-fluorenylometylu (Chlorek Fmoc)
Formuła: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258.7 g/mol
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001138
Numer CAS: 28920-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 249-313-6
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1 II