Drukuj
2-Cyjanobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13206-25G OR13206-50G OR13206-5G
APOSOR13206-25GEA 124 PLN
APOSOR13206-25G APOSOR13206-50G APOSOR13206-5G
2-Cyjanobenzaldehyd
2-Cyjanobenzaldehyd
Formuła: C₈H₅NO
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017503
Numer CAS: 7468-67-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III