Drukuj
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
OR13197-1G OR13197-25G OR13197-5G
APOSOR13197-1GEA 0 PLN
APOSOR13197-1G APOSOR13197-25G APOSOR13197-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 232 °C
Temp. topnienia: 27…31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411284
Numer CAS: 3411-03-8