Drukuj
2-Bromoacetofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
OR13196-100G OR13196-25G
APOSOR13196-100GEA 435 PLN
APOSOR13196-100G APOSOR13196-25G
2-Bromoacetofenon 97%
2-Bromoacetofenon
Formuła: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000195
Numer CAS: 70-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-724-9
Jednostka: 2645
ADR: 6.1,II