Drukuj
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
OR13194-5G OR13194-25G OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA 110 PLN
APOSOR13194-5G APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 138…140 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010844
Numer CAS: 37622-90-5