Drukuj
1,1,3,3-Tetrametoksypropan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13192-1KG OR13192-25G OR13192-100G OR13192-500G
APOSOR13192-1KGEA 1500 PLN
APOSOR13192-1KG APOSOR13192-25G APOSOR13192-100G APOSOR13192-500G
1,1,3,3-Tetrametoksypropan 97%
1,1,3,3-Tetrametoksypropan
Formuła: C₇H₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 182…183 °C
Gęstość: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008488
Numer CAS: 102-52-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-037-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III