Drukuj
kwas glikolowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13191-100G OR13191-500G
APOSOR13191-100GEA 377 PLN
APOSOR13191-100G APOSOR13191-500G
kwas glikolowy 98%
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
Temp. topnienia: 74…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II