Drukuj
Izonikotynian metylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 400 PLN
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Izonikotynian metylu 97%
Izonikotynian metylu
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 207…209 °C
Temp. topnienia: 8…8.5 °C
Gęstość: 1.161 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006427
Numer CAS: 2459-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-546-8