Drukuj
aldehyd 4-hydroksybenzylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13187-1KG OR13187-500G OR13187-5KG
APOSOR13187-1KGEA 232 PLN
APOSOR13187-1KG APOSOR13187-500G APOSOR13187-5KG
aldehyd 4-hydroksybenzylowy
aldehyd 4-hydroksybenzylowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 191 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 112…116 °C
Gęstość: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006939
Numer CAS: 123-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-599-1