Drukuj
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13183-1G OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA 598 PLN
APOSOR13183-1G APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216.24 g/mol
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03011525
Numer CAS: 81282-82-8