Drukuj
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13163-1G OR13163-5G OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA 377 PLN
APOSOR13163-1G APOSOR13163-5G APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Formuła: C₆H₇BClNO₂·HCl
Temp. topnienia: 278…288 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115643
Numer CAS: 850568-45-5