Drukuj
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 1120 PLN
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BO₄
Temp. topnienia: 166…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115649
Numer CAS: 693803-17-7