Drukuj
Piperazyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 327 PLN
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Piperazyna 97%
Piperazyna
Formuła: C₄H₁₀N₂
MW: 86.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…148 °C
Temp. topnienia: 108…113 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005953
Numer CAS: 110-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3
Jednostka: 2579
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07545