Drukuj
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2E)-3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
OR13151-1G OR13151-5G
APOSOR13151-1GEA 1680 PLN
APOSOR13151-1G APOSOR13151-5G
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Formuła: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206.2 g/mol
Temp. topnienia: 196…198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00168684
Numer CAS: 14939-91-4