Drukuj
2-Bromobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Bromobenzaldehyde
OR13136-100G OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA 124 PLN
APOSOR13136-100G APOSOR13136-25G
2-Bromobenzaldehyd
2-Bromobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 228…230 °C
Temp. topnienia: 16…21 °C
Gęstość: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003300
Numer CAS: 6630-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 229-622-2