Drukuj
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 290 PLN
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 168…170 °C/22mmHg
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007837
Numer CAS: 5202-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-992-4