Drukuj
1,3-Dibromobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 145 PLN
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibromobenzen 98%
1,3-Dibromobenzen
Formuła: C₆H₄Br₂
Temp. Wrzenia: 218…220 °C
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000078
Numer CAS: 108-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-574-2