Drukuj
6-Cyanonicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13130-1G OR13130-250MG
APOSOR13130-1GEA 545 PLN
APOSOR13130-1G APOSOR13130-250MG
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Formuła: C₇H₄N₂O₂
MW: 148.12 g/mol
Temp. topnienia: 187…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318135
Numer CAS: 70165-31-0