Drukuj
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid
OR13120-5G OR13120-25G
APOSOR13120-5GEA 182 PLN
APOSOR13120-5G APOSOR13120-25G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200.43 g/mol
Temp. topnienia: 120…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427055
Numer CAS: 352534-86-2