Drukuj
Cyclohexylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13116-100G OR13116-25G OR13116-5G
APOSOR13116-100GEA 1280 PLN
APOSOR13116-100G APOSOR13116-25G APOSOR13116-5G
Cyclohexylboronic acid 97%
Cyclohexylboronic acid
Formuła: C₆H₁₃BO₂
Temp. topnienia: 122…123 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01311824
Numer CAS: 4441-56-9