Drukuj
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
OR13114-1G OR13114-5G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 110 PLN
APOSOR13114-1G APOSOR13114-5G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Formuła: C₅H₉BO₂
MW: 111.94 g/mol
Temp. topnienia: 134…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179496
Numer CAS: 850036-28-1