Drukuj
2,2'-Bithiophene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
OR1311-100G OR1311-25G OR1311-500G
APOSOR1311-100GEA 305 PLN
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G APOSOR1311-500G
2,2'-Bithiophene 99%
2,2'-Bithiophene
Formuła: C₈H₆S₂
MW: 166.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C
Temp. topnienia: 32…33 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005414
Numer CAS: 492-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-767-2