Drukuj
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 662 PLN
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₄
MW: 251.09 g/mol
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06246052
Numer CAS: 199609-62-6