Drukuj
1,4-Dietynylobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13101-1G OR13101-5G OR13101-10G
APOSOR13101-1GEA 203 PLN
APOSOR13101-1G APOSOR13101-5G APOSOR13101-10G
1,4-Dietynylobenzen 97%
1,4-Dietynylobenzen
Formuła: C₁₀H₆
Temp. topnienia: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078375
Numer CAS: 935-14-8