Drukuj
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1308-1G OR1308-5G OR1308-250MG
APOSOR1308-1GEA 348 PLN
APOSOR1308-1G APOSOR1308-5G APOSOR1308-250MG
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formuła: C₅H₆ClNO
Temp. Wrzenia: 93 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221166
Numer CAS: 35166-37-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,III