Drukuj
α-Bromo-2-jodotoulen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-o-iodotoulene, 2-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-iodobenzene
OR13072-25G OR13072-100G
APOSOR13072-25GEA 421 PLN
APOSOR13072-25G APOSOR13072-100G
α-Bromo-2-jodotoulen 98%
α-Bromo-2-jodotoulen
Formuła: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 279
Temp. topnienia: 56…57 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236046
Numer CAS: 40400-13-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II