Drukuj
4-Amino-2-bromopyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-4-pyridylamine, 2-Bromopyridin-4-amine
OR13064-25G OR13064-5G OR13064-100G
APOSOR13064-25GEA 450 PLN
APOSOR13064-25G APOSOR13064-5G APOSOR13064-100G
4-Amino-2-bromopyridine
4-Amino-2-bromopyridine
Formuła: C₅H₅BrN₂
MW: 173.01 g/mol
Temp. topnienia: 92…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646061
Numer CAS: 7598-35-8