Drukuj
Methyl 5-bromopicolinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
OR13058-5G OR13058-1G
APOSOR13058-5GEA 124 PLN
APOSOR13058-5G APOSOR13058-1G
Methyl 5-bromopicolinate
Methyl-5-bromopicolinate
Formuła: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Temp. topnienia: 99…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112493
Numer CAS: 29682-15-3