Drukuj
1-Bromo-4-ethylbenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Bromophenyl)ethane
OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 160 PLN
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Bromo-4-ethylbenzene
1-Bromo-4-ethylbenzene
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Gęstość: 1,341 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000111
Numer CAS: 1585-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-439-8