Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 4-aminofenyloboronowego
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR13050-1G OR13050-25G OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA 110 PLN
APOSOR13050-1G APOSOR13050-25G APOSOR13050-5G
Ester pinakolowy kwasu 4-aminofenyloboronowego
Ester pinakolowy kwasu 4-aminofenyloboronowego
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Temp. topnienia: 165…171 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093721
Numer CAS: 214360-73-3