Drukuj
2,4-Dibromofenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13037-100G OR13037-25G
APOSOR13037-100GEA 290 PLN
APOSOR13037-100G APOSOR13037-25G
2,4-Dibromofenol 95%
2,4-Dibromofenol
Formuła: C₆H₄Br₂O
Temp. Wrzenia: 239 °C
Temp. topnienia: 35…39 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002149
Numer CAS: 615-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-436-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II